Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit, for microscopy
Código de producto. 10738994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10738994 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10738994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I36007
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Para microscopía
  • El Kit de detección de especies reactivas de oxígeno (ROS) Image-It LIVE Green incluye los reactivos necesarios para la detección de ROS en células vivas
  • El ensayo se basa en diacetato de 5-(y-6)-carboxi-2',7'-diclorodihidrofluoresceína (carboxi-H2DCFDA), marcador fluorogénico fiable de ROS en células vivas
  • Además de carboxi-H2DCFDA, el kit incluye el inductor común de la producción de ROS hidroperóxido de terc-butilo (TBHP), como control positivo y la tinción de ácidos nucleicos azul fluorescente que penetra en las células Hoechst 33342
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 kit
Línea de productos Image-iT
Tipo de producto ROS Detection Kit