Learn More
Invitrogen™ Potenciador de señal Image-iT™ FX
Código de producto. 11584896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584896 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11584896 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I36933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    152.65€ / 10 ml
    Ahorro 18.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aplicar directamente a los portaobjetos o cubreobjetos que contengan muestras de tejidos o células fijados o permeabilizados antes de la tinción con sondas fluorescentes
Cuando se utiliza el potenciador de señal Image-iT FX, se elimina en gran medida la fluorescencia inespecífica (fondo) que se suele observar con la aplicación de conjugados fluorescentes de IgG de cabra anticonejo, cabra antirratón o estreptavidina.
  • Protocolo sencillo: aplique potenciador de la solución preparada en el frasco del gotero
  • Eficaz con muchas etiquetas fluorescentes
  • Rentable: suministra bastante para 50 cubreobjetos estándar
  • Compatible con otros pasos de bloqueo del protocolo de inmunotinción
  • Reduzca la unión inespecífica de tintes y tejidos.
Análisis celular, imágenes celulares, immunofluorescencia (IF), recuperación de Epitope de inmunofluorescencia, bloqueo y extinción
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos Image-iT
Tipo de producto Potenciador de señal FX
Cantidad 10 mL
Tipo de solución Potenciador de señal
Condiciones de envío Temperatura ambiente