Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, unlabeled
Descripción
- Útil en ensayos de fagocitosis, tanto como controles como para etiquetado personalizado con colorantes reactivos
- Etiqueta (Ex/EM): Sin marcar
- Partícula: S. aureus (cepa de madera, sin proteína A)
- Se suministran como polvos liofilizados
- Aproximadamente 3 x 108 partículas de S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
- Los conjugados pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo, endocitosis de citometría de flujo, ensayos de exocitosis y fagocitosis, citometría de flujo de procesos celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | BioParticle sin etiquetar |
| Tipo de colorante | no conjugado |
| Formulario | Polvo liofilizado |
| Línea de productos | BioParticles |
| Cantidad | 100 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Especie | S. aureus |