Learn More
Invitrogen™ Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles™, Alexa Fluor™ 488 conjugate
Código de producto. 10093342
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10093342 2 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10093342 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S23371
Bacterias y levaduras etiquetadas con fluorescencia, matadas por calor o químicamente en una variedad de tamaños, formas y antigenicidades naturales
Los productos fluorescentes se han empleado para estudiar fagocitosis por microscopía de fluorescencia, espectrofluorometría cuantitativa y citometría de flujo. Conjugados BioParticles marcados con fluoresceína, que se apagan parcialmente en ambientes ácidos, la fluorescencia de los conjugados de colorante Alexa Fluor, BODIPY™ FL, tetrametilrodamina y Texas Red™ es uniformemente intensa por encima del rango de pH de 3 a 10.
  • Etiqueta (Ex/EM): Alexa Fluor 488 (aprox. 495/519 nm)
  • Partícula: S. aureus (cepa de madera, sin proteína A)
  • Se suministran como polvos liofilizados, aproximadamente 3 x 108 partículas de E. coli o S. aureus por mg sólido y aproximadamente 2 x 107 partículas de zimosano por mg sólido
  • Los™ conjugados de BioParticles pueden reconstituirse en el tampón que prefiera para su uso en ensayos de fagocitosis
  • La fluorescencia de los conjugados BioParticles™ que están unidos a la superficie celular (pero no internalizados) puede suprimirse mediante bromuro de etidio, azul de tripano u otros supresores
  • Eficaz como referencias de calibración de citometría de flujo al clasificar bacterias y. mutantes de levadura
Análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, receptores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Conjugado BioParticles
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 488
Formulario Polvo liofilizado
pH entre 3 y 10
Línea de productos Alexa Fluor, BioParticles
Cantidad 2 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie S. aureus