Learn More
Invitrogen™ HybriWell™ Hybridization Sealing System, 40 mm x 21 mm chamber, 0.15 mm deep
Código de producto. 10398792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10398792 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 10398792 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H18210
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Combinación de cubreobjetos y sellado que forma cámaras optimizadas para trabajo de hibridación in situ
  • Cada cámara de incubación desechable se sella de forma segura al portaobjetos del microscopio, lo que proporciona una cámara de volumen limitado para la adición de reactivos
  • Las soluciones se agregan fácilmente a través de puertos de acceso dual sin interrumpir el espécimen
  • Los cubreobjetos hidrófobos no tienen nucleasas y no atrapan ni unen las sondas, lo que permite una distribución uniforme del reactivo sobre el espécimen
  • Incluye una herramienta de sellado rápido para fijar la cubierta hidrófoba al portaobjetos del microscopio, así como lengüetas de sellado adhesivas sin nucleasas para cubrir los puertos de acceso
Análisis celular, imágenes celulares, hibridación cromogénica in situ, hibridación in situ de fluorescencia, hibridación in situ (ISH)
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Sistema de sellado de hibridación
Línea de productos HybriWell
Fondo (métrico) 0,15 mm
Dimensiones 40 x 21 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 set
Condiciones de envío Temperatura ambiente