Learn More
Invitrogen™ HybriSlip™ Hybridization Cover, 22 mm x 22 mm, RNase free
Código de producto. 10615983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10615983 1 set 1 set
1 options
Código de producto. 10615983 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H18200
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Diseñado específicamente para hibridación in situ
  • No requiere preparación prolongada o procedimientos de bloqueo para prevenir atrapamiento o unión de la sonda
  • Resistente al calor y no se curva, incluso a altas temperaturas
  • Adecuado para pasos de desnaturalización o incubaciones de PCR in situ
Análisis celular, imágenes celulares, hibridación cromogénica in situ, hibridación in situ de fluorescencia, hibridación in situ (ISH)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubierta de hibridación
Línea de productos HybriSlip
Dimensiones 22 x 22 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 set
Condiciones de envío Temperatura ambiente