Learn More
Invitrogen™ HPF (Hydroxyl Radical and Peroxynitrite Sensor)
Código de producto. 10134672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
470 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10134672 470 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10134672 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H36004
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Dos indicadores que, cuando se utilizan juntos, pueden detectar selectivamente el anión de hipoclorito
Aminophenyl fluorescein (APF, A36003) and hydroxyphenyl fluorescein (HPF), two reactive oxygen species (ROS) indicators developed by T. Nagano, offer greater specificity and stability than dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2DCFDA, D399). APF and HPF show limited non-selective reactivity and relatively high resistance to light-induced oxidation. Both of these new fluorescein derivatives are nonfluorescent until they react with the hydroxyl radical or peroxynitrite anion; APF will also react with the hypochlorite anion. Together, these two ROS indicators can selectively detect hypochlorite anion. Upon oxidation, both APF and HPF exhibit bright green fluorescence (excitation/ emission maxima ∼490/515 nm), making them compatible with any instrument that can detect fluorescein.
La aminofenil fluoresceína (APF, A36003) y la hidroxifenil fluoresceína (HPF), dos indicadores de especies reactivas de oxígeno (ROS) desarrollados por T. Nagano, ofrecen mayor especificidad y estabilidad que el diacetato de diclorodihidrofluoresceína (H2DCFDA, D399). La APF y la HPF muestran una reactividad no selectiva limitada y una resistencia relativamente alta a la oxidación inducida por la luz.
  • Los derivados de la fluoresceína no son fluorescentes hasta que reaccionan con el radical hidroxilo o el anión peroxinitrito
  • La APF también reacciona con el anión hipoclorito
  • Dos indicadores ROS pueden detectar selectivamente el anión hipoclorito
  • Tras la oxidación, tanto la APF como la HPF presentan fluorescencia verde brillante (excitación/emisión máximas ∼ 490/515 nm), de modo que son compatibles con cualquier instrumento que pueda detectar fluoresceína
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 470 μL
Para utilizar con (aplicación) ROS
Método de detección Fluorescence
Tipo de producto ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 490 nm
Intervalo de longitud de onda de emisión 515 nm