Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Trisodium Salt (BODIPY™ FL GTP)
Código de producto. 10003132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10003132 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10003132 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G12411
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Basado en las interacciones entre el fluoróforo y la base de purina
La adenosina 5'-trifosfato (A-12410) BODIPY FL y la guanosina 5'-trifosfato BODIPY FL se componen de un fluoróforo BODIPY FL fijado a la posición 2' o 3' del anillo de ribosa a través de un enlace. Las interacciones entre el fluoróforo y la base de purina son evidentes a partir de las propiedades espectroscópicas de estos análogos de nucleótidos. El rendimiento cuántico de fluorescencia de GTP BODIPY FL es solo aproximadamente una décima parte del de ATP BODIPY FL; sin embargo, este rendimiento puede mejorarse tras la unión de GTP BODIPY FL a proteínas de unión a GTP.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Guanosina 5'-trifosfato
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Cantidad 100 μl
Línea de productos BODIPY