Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt (BODIPY™ FL GTP-γ-S, Thioester)
Código de producto. 10663993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10663993 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10663993 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G22183
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
La fluorescencia se puede recuperar al unirse a las proteínas G.
GTP-γ-S BODIPY FL se une a proteínas de unión a GTP. Para crear este nucleótido fluorescente, el fluoróforo BODIPY FL se vinculó a través de γ-tiol de GTP-γ-S. La fluorescencia de BODIPY FL GTP-γ-S se desactiva aproximadamente un 90 % en relación con la del colorante libre, pero puede recuperarse al unirse a las proteínas G. Además de su uso potencial para estudios de unión, el tioéter GTP-γ-S BODIPY FL es un nuevo sustrato importante para Fhit, un miembro de la superfamilia de proteínas de unión a nucleótidos de la tríada de histidina.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Guanosina 5'-O
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de etiquetado Marcaje químico, marcaje directo
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Cantidad 50 μl
Línea de productos BODIPY