Learn More
Invitrogen™ Kit de reactivos Griess para cuantificación de nitritos
Código de producto. 10453262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10453262 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10453262 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G7921
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para la cuantificación de nitritos
The Greiss reagent kit provides a simple and well characterized colorimetric assay for nitrites, and nitrates that have been reduced to nitrites, with a detection limit of about 100 nM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 kit
Método de detección Absorbance
Tipo de producto Nitrite Assay Kit
Absorbance Wavelength 548 nm
compliance-icons
Nombre del producto
  • Griess Reagent Kit, for nitrite quantitation
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, 4-aminobenzenesulfonicacid