Learn More
Invitrogen™ FM™ 5-95 (N-(3-Trimethylammoniumpropyl)-4-(6-(4-(Diethylamino)phenyl)hexatrienyl)Pyridinium Dibromide)
Código de producto. 10564053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10564053 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10564053 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T23360
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con microscopía de fluorescencia
FM 5-95 es un analógico ligeramente menos lipofílico de FM 4-64 (T-3166, T-13320) con propiedades espectroscópicas esencialmente idénticas.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 mg
Método de detección Fluorescente
Línea de productos FM
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Membrana plasmática