Learn More
Invitrogen™ FM™ 4-64FX, analógico fijable de tinción de membrana de FM™ 4-64
Descripción
La sonda lipofílica FM 4-64FX muestra una baja fluorescencia en agua, pero presenta una fluorescencia intensa al unirse a la hoja externa de la membrana plasmática proporcionando una tinción discontinua de la membrana plasmática. La unión es rápida y reversible, y “FX” indica que este proceso analógico se puede fijar mediante fijadores basados en aldehídos. También se trata de un reactivo excelente para identificar activamente neuronas emisoras y para investigar los mecanismos de los ciclos vesiculares dependientes de la actividad.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, función y proliferación, endocitosis, exocitosis, fagocitosis, rastreo de células general, rastreo microbiano, rastreo neuronal, membrana plasmática
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | infrarrojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 10 x 100 μg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | FM |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Sonda lipofílica |
| SubCellular Localization | Membrana plasmática |