Learn More
Invitrogen™ El colorante FM™ 4-64 (N-(3-trietilamoniumpropil)-4-(6-(4-(dietilamino) fenilo) hexatrienilo) piridinio dibromuro)
Código de producto. 11540756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 μg
1mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11540756 10 x 100 μg paquete de 10
10717864 1mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11540756 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T13320
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Colorante lipofílico
Se ha observado que el colorante estiril FM 4-64 tiñe selectivamente las membranas vacuolares de levadura con fluorescencia roja (excitación/emisión máxima ∽ 515/640 nm). Este colorante es una importante herramienta para visualizar la dinámica y la morfología de los orgánulos vacuolares, para estudiar la ruta endocítica y para detectar y caracterizar los mutantes de endocitosis de la levadura. FM 4-64 también está disponible como 1mg en un solo vial (T-3166).
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general, rastreo microbiano, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 x 100 μg
Método de detección Fluorescente
Línea de productos FM
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Membrana plasmática