Learn More
Invitrogen™ El colorante FM™ 4-64 (N-(3-trietilamoniumpropil)-4-(6-(4-(dietilamino) fenilo) hexatrienilo) piridinio dibromuro)
Descripción
Se ha observado que el colorante estiril FM 4-64 tiñe selectivamente las membranas vacuolares de levadura con fluorescencia roja (excitación/emisión máxima ∽ 515/640 nm). Este colorante es una importante herramienta para visualizar la dinámica y la morfología de los orgánulos vacuolares, para estudiar la ruta endocítica y para detectar y caracterizar los mutantes de endocitosis de la levadura. FM 4-64 también está disponible como 1mg en un solo vial (T-3166).
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general, rastreo microbiano, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | FM |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Tinte |
| Sub Cellular Localization | Membrana plasmática |