Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43FX, analógico fijable de tinción de membrana de FM™ 1-43
Descripción
La sonda de membranas FM 1-43FX es una sonda de membranas FM 1-43 que se ha modificado para contener una amina alifática. Esa modificación permite que la sonda se pueda fijar con fijadores basados en aldehído (formaldehído, glutaraldehído, etc.). La sonda de membranas FM 1-43 se utiliza ampliamente para identificar activamente neuronas emisoras y para investigar los mecanismos de los ciclos vesiculares dependientes de la actividad. La sonda de membranas FM 1-43 sin modificar está disponible como 1 mg en un solo vial (T-3163) y como 1 mg empaquetado en 10 viales, cada uno de 100 μg (T-35356).
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, función y proliferación, endocitosis, exocitosis, fagocitosis, rastreo de células general, rastreo microbiano, rastreo neuronal, membrana plasmática
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 10 x 100 μg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | FM |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Sonda de membrana FM 1-43 |
| SubCellular Localization | Membrana plasmática |