Learn More
Invitrogen™ FM™ 1-43 Dye (N-(3-Triethylammoniumpropyl)-4-(4-(Dibutylamino) Styryl) Pyridinium Dibromide)
Descripción
FM 1-43 es un excelente reactivo que se utiliza ampliamente para identificar activamente neuronas emisoras y para investigar los mecanismos de los ciclos vesiculares dependientes de la actividad. Este colorante soluble en agua, que no es tóxico para las células y prácticamente no fluorescente en medio acuoso, se cree que se inserta en el recubrimiento exterior de la membrana celular donde se vuelve intensamente fluorescente. En una neurona que está liberando neurotransmisores activamente, el tinte se introduce dentro de las vesículas sinápticas recicladas y los terminales nerviosos se tiñen con brillo. La tinción inespecífica de las membranas de la superficie celular se puede lavar simplemente antes de la visualización.
La sonda de membranas FM 1-43 también está disponible en 1 mg empaquetado en 10 viales, cada uno de 100 μg (T-35356). También está disponible la sonda de membrana FM 1-43FX (F-35355), un analógico de la sonda de membrana FM 1-43 que se puede fijar en su lugar mediante fijadores a base de aldehído.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, rastreo celular general, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Naranja |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | FM |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Tinte |
| Sub Cellular Localization | Membrana plasmática |