Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide - FluoroPure™ Grade
Código de producto. 11539226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11539226 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11539226 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P21493
Grado FluoroPure mayor o igual que 98% puro por HPLC
Debido a que se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 en Eugene, Oregon.
Apoptosis, análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, citotoxicidad y viabilidad celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes de células, biología de la cromatina, citometría de flujo, tinción de citometría de flujo por estructura celular, ensayos de citotoxicidad y viabilidad de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, inmunofluorescencia (IF), contratinción por inmunofluorescencia, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, núcleo, nucléolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Descripción Yoduro de propidio - FluoroPure™ Grade
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo
Tipo de producto Yoduro de propidio
Tipo de colorante Impenetrable en células
Emission 617 nm
Excitation Wavelength Range 535 nm
Línea de productos FluoroPure
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Citoplasma y citosol