Learn More
Invitrogen™ Tinción de mielina fluorescente FluoroMyelin™ roja: solución en agua
Código de producto. 10664413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10664413 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10664413 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F34652
 Artículo restringido
En stock
Para uso con microscopía de fluorescencia
La tinción fluorescente de mielina FluoroMyelin Red permite un etiquetado rápido y selectivo de la mielina en cortes criogénicos cerebrales en un solo paso de etiquetado de 20 minutos más lavados. Esta tinción se puede utilizar junto con anticuerpos y otros colorantes, y con métodos histoquímicos estándar para el material de cortes criogénicos. Solución en agua.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Tinción de mielina roja fluorescente
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento • Se suministra como una concentración de 300X en agua.
• Cuando se almacena a 4 °C, se mantiene estable durante al menos 6 meses después de su recepción.
• Proteger de la luz.
Etiqueta o tinte FluoroMyelin™ Red
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Mielina
Excitation/Emission 558/654 nm
Línea de productos FluoroMyelin