Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - Reference Standard
Código de producto. 10452672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10452672 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10452672 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1300
 Artículo restringido
En stock
Para uso en viabilidad, proliferación y función celular, ensayos de actividad enzimática y proteica y química de etiquetado
La fluoresceína puede usarse como estándar de referencia para los sustratos de éter, éster y fosfato derivados de este colorante verde fluorescente.
  • Tipo de etiqueta: Colorantes clásicos
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, homeostasis iónica y señalización, química de etiquetado, etiquetado QC y calibración, controles de ensayos de proteínas, estándares de referencia y accesorios, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Estándar de referencia de fluoresceína
Color Verde
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente