Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside (FDGlu)
Descripción
Fluorescein di-β-D-glucopyranoside is one of the most sensitive substrates for glucosidases. The nonfluorescent substrate is sequentially hydrolyzed by β-glucosidase, first to fluorescein monoglucoside and then to highly fluorescent fluorescein. Enzyme-mediated hydrolysis of fluorescein di-β-D-glucopyranoside can be followed by the increase in either absorbance or fluorescence.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Permeabilidad celular | Penetra en la célula |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Glucosidases Substrate |
| Cantidad | 5 mg |
| Sustrato | Sustrato beta-glucosidasa |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Excitación/emisión | 490⁄514 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Excitation Wavelength Range | 490 nm |
| Mostrar más |