Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Di-β-D-Galactopyranoside (FDG)
Código de producto. 11584756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11584756 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11584756 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F1179
Permeabilidad celular
La di-β-D-galactopiranósido fluoresceína (FDG) es uno de los sustratos más sensibles para las galactosidasas. La FDG no fluorescente se hidroliza secuencialmente por β-galactosidasa, primero a la monogalactósido fluoresceína (FMG) y luego a la fluoresceína altamente fluorescente. La hidrólisis de la FDG mediada por enzimas puede ir seguida del aumento de la absorbencia o de la fluorescencia. Sustrato sensible para galactósidos.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de informadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Cantidad 5 mg
Sustrato Sustrato Beta-Gal
Substrate Properties Sustrato químico
Excitación/emisión 490⁄514
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, fluorómetro, citómetro de flujo
Condiciones de envío Temperatura ambiente