Learn More
Invitrogen™ Fluoresceína DHPE (N-(fluoresceína-5-tiocarbamoil)-1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, sal de trietilamonio)
Código de producto. 11504826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504826 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11504826 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F362
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Niveles máximos de excitación/emisión ∽496/519 nm
El fosfolípido NBD-DHPE de fluoresceína está etiquetado en el grupo funcional con el fluoróforo sensible al pH fluorescente, fluoresceína
Análisis celular, viabilidad celular, función y proliferación, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, detección, señalización y homeostasis iónica, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 5 mg
Forma física Solid
Línea de productos Invitrogen