Learn More
Invitrogen™ FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit
Descripción
The FluoReporter™ lacZ/Galactosidase Quantitation Kit includes the β-galactosidase substrate, 3-carboxyumbelliferyl β-D-galactopyranoside that produces the blue-fluorescent hydrolysis product, 7-hydroxycoumarin-3-carboxlic acid.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa |
| Método de detección | Fluorescente |
| ensayo | Ensayo de β-Gal (lacZ) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Sustrato | CUG |
| Tipo de sustrato | Sustrato Beta-Gal |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Enzima diana | Beta-galactosidasa |
| Formato | Kit |
| Mostrar más |