Learn More
Invitrogen™ FluoCells™ Prepared Slide #2 (BPAE cells with Mouse Anti-α-tubulin, AlexaFluor™ 488, FL Goat Anti-Mouse IgG, Texas Red™-X Phalloidin, and DAPI)
Código de producto. 10474592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10474592 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 10474592 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor F14781
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Preparaciones celulares multietiqueta para la observación mediante microscopia de fluorescencia
FluoCells prepared microscope slides contain multi-labeled cell preparations for observation by fluorescence microscopy. FluoCells Prepared Slide #2 contains bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAEC). Within each cell, F-actin is labelled with Texas Red-X phalloidin, microtubules are labelled with anti–bovine α-tubulin mouse monoclonal 236-10501 in conjunction with AlexaFluor 488 goat anti–mouse IgG antibody, and the nucleus is labelled with DAPI.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portaobjetos preparados para microscopios
Línea de productos BODIPY, FluoCells, Texas Red
Para utilizar con (aplicación) Inmunofluorescencia
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Cantidad 1 unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente