Learn More
Invitrogen™ Portaobjetos preparado n.º 1 FluoCells™ (células BPAE con MitoTracker™ Red CMXRos, Alexa Fluor™ 488-faloidina y DAPI)
Descripción
FluoCells™ prepared microscope slides contain fixed, multi-labeled cell preparations for observation by fluorescence microscopy. FluoCells™ Prepared Slide #1 contains bovine pulmonary artery endothelial cells (BPAEC). MitoTracker™ Red CMXRos was used to stain the mitochondria in the live cells, with accumulation dependent upon membrane potential. Following fixation and permeabilization, F-actin was stained with Alexa Fluor™ 488 phalloidin, and the nuclei were counterstained with the blue-fluorescent DNA stain DAPI.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos preparados para microscopios |
| Línea de productos | Alexa Fluor, FluoCells, MitoTracker |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunofluorescencia |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |