Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL GDP (Guanosine 5'-Diphosphate, BODIPY™ FL 2'-(or-3')-O-(N-(2-Aminoethyl) Urethane), Bis (Triethylammonium) Salt)
Código de producto. 10432632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10432632 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10432632 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor G22360
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Características espectrales similares a la fluoresceína (FITC) o al colorante Alexa Fluor 488
El análogo de isómero mixto de GDP BODIPY FL se compone del fluoróforo BODIPY FL fijado a la posición 2' o 3' del anillo de ribosa a través de un enlazador aminoetilcarbamoil. BODIPY FL presenta características espectrales similares a la fluoresceína (FITC) o al colorante Alexa Fluor 488.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto FL GDP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Cantidad 100 μl
Línea de productos BODIPY