Learn More
Invitrogen™ Tinción de matriz de biopelículas FilmTracer™ SYPRO™ Ruby
Descripción
Includes
5 ingredientes
La tinción de matriz de biopelícula FilmTracer SYPRO Ruby se ha utilizado para teñir matrices de biopelículas. Esta tinción se utilizó originalmente como una tinción de gel que etiqueta la mayoría de las clases de proteínas, incluyendo glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, proteínas de unión al calcio, proteínas fibrilares y otras proteínas que son difíciles de teñir.
- Líneas de láser de citómetro de flujo: 488
- Plataforma: Microscopio confocal, generador de imágenes de fluorescencia, lector de microplacas, microscopio de fluorescencia
- Etiqueta o colorante: SYPRO™ Ruby
Análisis de bacterias, detección y tinción bacteriana, análisis celular, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | 5 ingredientes; almacenar a temperatura ambiente; puede estar expuesto a la luz durante un corto periodo de tiempo |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 450⁄610 |
| Tipo de colorante | SYPRO™ Ruby |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia, generador de imágenes de fluorescencia, lector de microplacas |
| Cantidad | 1 unidad |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | Visible |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | FilmTracer, Molecular Probes |
| Mostrar más |