Learn More
Invitrogen™ FilmTracer™ FM™ 1-43 Green Biofilm Cell Stain
Descripción
Los colorantes solubles en agua FM son prácticamente no fluorescentes en medios acuosos y se cree que se insertan en la membrana de la superficie donde se vuelven intensamente fluorescentes. La tinción FM 1-43 se ha utilizado con éxito para teñir los cuerpos celulares específicamente en una biopelícula compleja mileu, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus sp., Acidothiobacillus caldus y Vibrio cholerae.
- Líneas de láser de citómetro de flujo: 488
- Plataforma: Microscopio confocal, citómetro de flujo, microscopio de fluorescencia, generador de imágenes de fluorescencia, lector de microplacas
- Etiqueta o colorante: FM 1-43/lípido
Análisis de bacterias, detección y tinción bacteriana, rastreo/seguimiento/morfología bacterianos, análisis celular, análisis microbiológico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente; desecar; proteger de la luz |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 472⁄580 |
| Tipo de colorante | FM 1-43⁄lípido |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo, lector de microplacas, generador de imágenes de fluorescencia |
| Cantidad | 1 unidad |
| Método de detección | Fluorescente |
| Emisión | Visible |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | FilmTracer, Molecular Probes |
| Mostrar más |