Learn More
Invitrogen™ EZQ™ Protein Quantitation Kit
Código de producto. 10780184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2000 ensayos
Tamaño de la unidad:
1 set
10780184 2000 ensayos 1 set
1 options
Código de producto. 10780184 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R33200
El ensayo de proteínas basado en fluorescencia facilita la cuantificación rápida de muestras de proteínas preparadas para electrofóresis en gel
  • El ensayo se puede realizar en presencia de detergentes, urea y agentes reductores: prepare 1 μl de muestra de proteína en papel preparado, tiña con colorante fluorescente patentado y lea la fluorescencia
  • Las muestras se pueden cuantificar en comparación con la curva estándar
  • Microplaca de 96 pocillos especialmente diseñada para una cuantificación sencilla de muestras en lector de microplacas o escáner láser para mayor versatilidad
Cuantificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
ensayo Ensayo de cuantificación de proteínas
Método de detección Fluorescencia
Línea de productos EZQ
Tipo de producto Protein Quantitation Assay
Suficiente para 2000 ensayos
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de cuantificación de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Cantidad 2000 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente. Proteja el producto de la luz.