Learn More
Invitrogen™ Homodímero de etidio-1 (EthD-1)
Código de producto. 10184382
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10184382 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10184382 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E1169
Indicador de viabilidad de permeabilidad celular
El homodímero-1 de etidio (EthD-1) es una indicador de viabilidad de permeabilidad celular de ácido nucleico de alta afinidad que es débilmente fluorescente hasta que se une al ADN y emite fluorescencia roja (excitación/emisión máximas de ∼528/617). Recomendamos el uso de DMSO anhidro de alta calidad para una concentración de solución de 1 a 2 mM en DMSO/H2O 1:4 (v/v).
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Naranja
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 528 nm
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de tinción celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 1 mg
Método de detección Fluorescente
Descripción Homodímero de etidio-1 (EthD-1)
Emisión 617 nm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Homodímero de etidio-1
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethidium Homodimer-1 (EthD-1)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
Hazard Statement
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5-[Ethylenebis(iminotrimethylene)]bis[3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium] dichloride dihydrochlo