Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Blue-White DPX, para la adquisición de imágenes de células vivas
Código de producto. 11524736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11524736 20 x 50 μL paquete de 20
1 options
Código de producto. 11524736 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E12353
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Para la adquisición de imágenes de células vivas
El colorante ER-Tracker Blue-White DPX es una sonda fotoestable que es selectiva para el retículo endoplásmico (ER) en células vivas. Las células se pueden fijar en aldehído después de la tinción con el colorante, pero se perderá una señal de fluorescencia significativa. Con excitación a ∽374 nm, la sonda sensible al medio ambiente muestra emisiones entre 430 y 640 nm. Un filtro DAPI de paso largo funciona mejor.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, retículo endoplásmico (ER), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 20 x 50 μL
Método de detección Fluorescente
Línea de productos ER-Tracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Retículo endoplásmico