Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Fluorescein Conjugate (Fluorescein EGF)
Código de producto. 11528956
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
11528956 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 11528956
Marca: Invitrogen™ E3478
Construido con el colorante directamente unido al EGF
Gracias al EGF marcado con fluorescencia, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones.
  • Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
  • Etiqueta (Ex/EM): Fluoresceína (aprox. 494/518 nm)
  • Número de moléculas de fluoróforo en cada molécula EGF: 1
  • La fluorescencia se suele monitorizar mediante un citómetro de flujo, un microscopio de fluorescencia o un fluorímetro
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescencia
Formulario Sólido
Tipo de producto Factor de crecimiento epidérmico
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Cantidad 20 μg
Condiciones de envío Hielo húmedo