Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Texas Red™ Streptavidin (Texas Red™ EGF complex)
Código de producto. 11538956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11538956 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11538956 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E3480
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Complejos de la molécula de colorante-estreptavidina y EGF biotinilado
Gracias al EGF marcado con fluorescencia, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones.
  • Los conjugados biotinilados utilizan biotina-XX, que contiene un agente separador largo para mejorar la afinidad del receptor EGF
  • Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
  • Número de moléculas de fluoróforo en cada molécula EGF: 1
  • La fluorescencia se suele monitorizar mediante un citómetro de flujo, un microscopio de fluorescencia o un fluorímetro
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células de mamíferos
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Factor de crecimiento epidérmico
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Línea de productos Texas Red
Cantidad 100 μg
Condiciones de envío Hielo húmedo