Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 555 Streptavidin (Alexa Fluor™ 555 EGF complex)
Descrizione
Gracias al EGF marcado con fluorescencia, los científicos han podido investigar las interacciones receptor-membrana, estudiar la distribución de los receptores y calcular las constantes de frecuencia para la interacción del EGF con su receptor, entre otras muchas acciones.
- Los conjugados biotinilados utilizan biotina-XX, que contiene un agente separador largo para mejorar la afinidad del receptor EGF
- Molécula EGF: 53 aminoácidos, PM=6,045 Da
- Número de moléculas de fluoróforo en cada molécula EGF: 1
- La fluorescencia se suele monitorizar mediante un citómetro de flujo, un microscopio de fluorescencia o un fluorímetro
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Order Info
Condición de envío: Hielo húmedo
Specifica
Specifica
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Tipo de célula | Células de mamíferos |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Formulario | Liofilizado |
| Tipo de producto | Factor de crecimiento epidérmico |
| Etiqueta o tinte | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Cantidad | 100 μg |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.