Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de pirofosfato EnzChek™
Descripción
Includes
Pirofosfatasa inorgánica, ribósido de 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina (MESG), fosforilasa de nucleósido de purina (PNP), tampón de reacción concentrado, estándar Na2P2O7 y protocolos detallados para la detección y cuantificación del pirofosfato.
El kit de ensayo de pirofosfato EnzChek proporciona un ensayo enzimático rápido y muy sensible para detectar pirofosfato libre en solución. En este ensayo, la formación de un producto cromofórico se detecta espectrofotométricamente. El kit de detección de pirofosfato EnzChek proporciona un método espectrofotométrico rápido, práctico y económico para medir el pirofosfato inorgánico producido por una serie de reacciones bioquímicas, como polimerizaciones de ADN y ARN, formación de AMP cíclico por la enzima adenilato-ciclasa y activación enzimática de ácidos grasos para formar sus ésteres de coenzima A. El kit de ensayo de pirofosfato EnzChek es una modificación de nuestro kit de ensayo de fosfato EnzChek. En presencia de fosfato inorgánico, la enzima de fosforilasa de nucleósido de purina (PNP) convierte el sustrato de ribonucleósido 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina (MESG) en ribosa 1-fosfato y 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina. La conversión enzimática de MESG provoca un cambio en la absorbencia máxima de 330 nm a 360 nm. El kit de ensayo de pirofosfato EnzChek incluye la enzima pirofosfatasa inorgánica, que cataliza la conversión de pirofosfato en dos equivalentes de fosfato. Después, la reacción de MESG/PNP consume el fosfato y este se detecta mediante un aumento en la absorbencia a 360 nm. Se obtiene una sensibilidad adicional mediante la amplificación de una molécula de pirofosfato en dos moléculas de fosfato.
- Límite de sensibilidad de pirofosfato 1 mM (aproximadamente 0,2 μg/ml)
- Acepta un intervalo de pH de 6,5 a 8,5
Detección de aniones, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, cribado masivo de información (HCS), homeostasis y señalización iónicas, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de la fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Ultravioleta |
| Contenido y almacenamiento | Incluye pirofosfatasa inorgánica, ribósido de 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina (MESG), fosforilasa de purina nucleósida (PNP), tampón de reacción concentrado, estándar Na2P2O7 y protocolos detallados para detectar y cuantificar el pirofosfato. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de pirofosfato |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro |
| Tipo de producto | Ensayo de pirofosfato |
| Tipo de colorante | MESG |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 100 ensayos |
| Mostrar más |