Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phospholipase A1 Assay Kit
Descripción
Includes
1 kit. Se suministra material suficiente para 200 reacciones en microplacas de 96 pocillos a 100 μl por pocillo como se describe en el protocolo siguiente o 400 reacciones en 384 microplacas de bajo volumen a un volumen de ≤ 25 μl por pocillo.
Este kit toma el ensayo independiente para fosfolipasa A1, PLA1, y combina los reactivos necesarios para ejecutar de 2 a 10 ensayos completos de microplacas de 96 pocillos que supervisan la actividad en preparaciones enzimáticas purificadas y lisados celulares. La importancia de las fosfolipasas en la señalización celular, del metabolismo lipídico, de las respuestas inflamatorias y de los trastornos patológicos relacionados con estos procesos ha estimulado la demanda de métodos de supervisión de actividades basadas en la fluorescencia. En especial, las fosfolipasas que residen en el plasma y el endotelio pueden perturbar las partículas de LDL y HDL circulantes, creando formas proarterogénicas. La evidencia reciente está estableciendo un vínculo entre estas lipasas y la progresión de varias enfermedades neurodegenerativas graves, incluido el Alzheimer. PLA-1 mejora dos reactivos existentes de dos maneras: en primer lugar, ahora es específico de PLA-1 y, en segundo lugar, ha mejorado la calidad del ensayo al disminuir el ruido de fondo inicial.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de lipasa y fosfopolipasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 kit. Almacenar el kit a -<20°C; protegido de la luz y desecado Se suministra material suficiente para 200 reacciones en microplacas de 96 pocillos a 100 μl por pocillo como se describe en el protocolo siguiente o 400 reacciones en 384 microplacas de bajo volumen a un volumen de ≤ 25 μl por pocillo. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de fosfolipasa A1 |
| Tipo de producto | Ensayo de fosfolipasa |
| Línea de productos | EnzChek, Molecular Probes |
| Cantidad | 200 reacciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato a base de lípidos, sustrato químico |
| Tipo de sustrato | Sustrato de fosfolipasa |
| Enzima diana | Fosfolipasa |