Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Phosphate Assay Kit
Código de producto. 10686333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
10686333 100 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 10686333 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E6646
Determine el fosfato liberado durante las reacciones enzimáticas de ATPasa o GTPasa
El kit de ensayo de fosfato EnzChek proporciona un método espectrofotométrico rápido y sensible para la cuantificación del fosfato inorgánico en solución y para el fosfato liberado durante las reacciones enzimáticas de ATPasa o GTPasa. En presencia de fosfato inorgánico, el sustrato de 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina ribósido (MESG) es convertido por la enzima purina nucleósido fosforilasa (PNP) al producto de ribosa 1-fosfato y 2-amino-6-mercapto-7-metilpurina. Esta conversión enzimática de MESG da lugar a un desplazamiento espectrofotométrico de la absorbancia máxima de 330 nm para el sustrato a 360 nm del producto. La reacción puede realizarse en un intervalo de pH de 6,5 a 8,5. La reacción de fosfato de EnzChek es suficientemente rápida y cuantitativa para su uso en experimentos cinéticos de flujo detenido.
  • Sensibilidad de 2 a 150 μM de fosfato
  • El ensayo espectrofotométrico basado en microplacas detecta un cambio en el máximo de absorbancia de 330 nm a 360 nm
  • Monitorización continua del fosfato generado por la actividad de ATPasa o GTPasa
Detección de aniones, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, detección de alto contenido (HCS), homeostasis y señalización iónicas, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de la fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ultravioleta
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de fosfato
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro
Tipo de producto Ensayo de fosfato
Tipo de colorante MESG
Formato Tubo(s)
Línea de productos EnzChek
Cantidad 100 ensayos
Condiciones de envío Temperatura ambiente