Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Lipase Substrate, green fluorescent, 505/515
Código de producto. 11564746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564746 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11564746 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E33955
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Producto verde fluorescente
The nonfluorescent EnzChek™ lipase substrate, in the presence of lipases, produces a green-fluorescent product (excitation/emission maxima ∼507/515) for accurate lipase detection in solution.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or chloroform to prepare a stock concentrations of up to 1 mM.
El sustrato de lipasa EnzChek™ no fluorescente, en presencia de lipasas, produce un producto verde fluorescente (excitación/emisión máxima de ∼ 507/515) para una detección precisa de lipasa en solución.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Sólido
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Metabolic Activity
Línea de productos EnzChek
Cantidad 100 μg
Sustrato Sustrato de lipasa
Substrate Properties Sustrato químico
Excitación/emisión 507/515 nm
Peso molecular 1011.15 g/mol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitation Wavelength Range 507 nm
Intervalo de longitud de onda de emisión 515 nm