Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ Elastase Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de elastasa EnzChek proporciona un método fluorométrico sensible, práctico y rápido para medir la actividad de la elastasa u otras proteasas en sistemas enzimáticos purificados, lisados de células/tejidos o para el cribado de inhibidores en un formato de alto rendimiento. El sustrato del kit EnzChek es un conjugado de elastina DQ etiquetado con BODIPY-FL que está altamente etiquetado para que la señal de fluorescencia se apague hasta que la digestión enzimática produzca fragmentos muy fluorescentes.
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), actividad de proteasas/peptidasas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Intensidad de la fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de elastasa |
| Tipo de producto | Ensayo de elastasa |
| Línea de productos | EnzChek |
| Cantidad | 600 ensayos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Propiedades de sustrato | Sustrato basado en proteínas |
| Tipo de sustrato | Sustrato de elastasa |
| Enzima diana | Elastasas |