Learn More
Invitrogen™ ELF™ 97 Endogenous Phosphatase Detection Kit
Código de producto. 10246332
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10246332 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10246332 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor E6601
Se puede utilizar para detectar la actividad de la fosfatasa
Tras la hidrólisis, el sustrato de la fosfatasa ELF 97 en el kit de fosfatasa endógena ELF 97 produce un precipitado fluorescente amarillo-verde brillante y fotoestable en el sitio de la actividad enzimática. Este precipitado fluorescente tiene varias características espectrales únicas, incluyendo un desplazamiento Stokes extremadamente grande de 180 nm que lo hace fácilmente distinguible de la fluorescencia endógena.
Análisis celular, imágenes celulares, desarrollo y descubrimiento de fármacos, ensayos de actividad de proteínas y enzimas, detección y tinción IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC), actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, validación de identificación de plomo diana
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo-verde
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Detección de fosfatasa
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Ensayo de fosfatasa
Tipo de colorante ELF 97
Emission 345⁄530
Formulario Líquido
Línea de productos ELF
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Hielo húmedo
Sustrato Fosfato ELF™ 97
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato de fosfatasa
Enzima diana Fosfatasas