Learn More
Invitrogen™ EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina)
Código de producto. 11590926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11590926 50 mg 50 miligramos
10617215 500 mg cada uno
10839370 5 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11590926 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A10044
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
EdU se puede usar como reemplazo de BrdU y mide directamente la síntesis de ADN de novo o la síntesis de fase S del ciclo celular mediante química del clic.
EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) puede usarse como un repuesto para BrdU (5-bromo-2'-desoxiuridina) y mide directamente la síntesis de ADN de novo o síntesis de fase S del ciclo celular mediante química de clic. La química de clic es un método de acoplamiento covalentemente de una azida con un alquino. La detección de EdU emplea la reacción clic catalizada de cobre(I) con un tinte fluorescente modificado mediante una azida para formar un anillo de triazol estable. Debido al escaso tamaño del reactivo de detección de clic, no es necesario realizar ningún paso de desnaturalización para acceder al ADN. La eliminación de este paso permite obtener resultados más reproducibles, un protocolo y mediciones más sencillos y rápidos que pueden someterse fácilmente a multiplexing con objetivos basados en anticuerpos, incluidos histona H3 fosforilada, Ki-67 y ciclina B1, así como experimentos de doble pulso con BrdU mediante citometría de flujo, microscopía de fluorescencia, detección de alto rendimiento (HTS) de microplacas o detección de alto contenido (HCS) de adquisición de imágenes de alto rendimiento. Penetra en la célula.
análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de ciclo celular de citometría de flujo, proliferación celular de citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, detección de alto contenido (HCS)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso molecular 252.23 g/mol
Tipo de producto EdU
Contenido y almacenamiento Conservar en congelador (-5°C a -30°C).
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Etiqueta o tinte EdU
Cantidad 50 mg
Para uso exclusivo en investigación.No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.