Learn More
Invitrogen™ DQ™ Green BSA - Special Packaging
Código de producto. 10144962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10144962 5 x 1 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10144962 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D12050
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La hidrólisis del sustrato produce un producto fluorescente brillante
BSA DQ Green es un sustrato fluorogénico para las proteasas. Se observa un fuerte efecto de desactivación fluorescente cuando las proteínas están fuertemente etiquetadas con colorantes BODIPY. Tras la hidrólisis de BSA DQ Green a péptidos únicos etiquetados con colorante por proteasas, esta desactivación se alivia, lo que produce productos fluorescentes brillantes.
Ensayos bioquímicos de proteasoma, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, descubrimiento y desarrollo de fármacos, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, biología de proteasomas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Sólido
Línea de productos DQ
Cantidad 5 x 1 mg
Sustrato Sustrato de proteasa
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Condiciones de envío Temperatura ambiente