Learn More
Invitrogen™ DQ™ Gelatin From Pig Skin, Fluorescein Conjugate - Special Packaging
Código de producto. 10719544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10719544 5 x 1 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 10719544 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D12054
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Análogo de sustrato natural
Nuestra gelatina DQ es un sustrato fluorogénico que se puede utilizar para detectar la actividad de proteasa in vitro con alta sensibilidad. Este sustrato consta de una gelatina etiquetada con fluoresceína altamente desactivada. Tras la digestión proteolítica, se revela su fluorescencia verde brillante y se puede utilizar para medir la actividad de enzimas. El aumento de fluorescencia se puede controlar con un lector de microplacas de fluorescencia o un fluorímetro.
Adhesión celular, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, quimiotaxis y migración celular, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Formulario Polvo
Línea de productos DQ
Cantidad 5 x 1 mg
Sustrato Sustrato de proteasa
Substrate Properties Sustrato basado en proteínas
Target Enzyme Metaloproteinasa
Condiciones de envío Temperatura ambiente