Learn More
Invitrogen™ DiR'; DiIC18(7) (yoduro de 1,1'-dioctadecil-3,3,3',3'-tetrametilindotricarbocianina)
Código de producto. 11520206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
11520206 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11520206 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D12731
Edge
Una vez aplicado a las células, el colorante se difunde lateralmente dentro de la membrana plasmática
La carbocianina lipofílica DiOC18(7) (“DiR”), fluorescente cercana a IR, es débilmente fluorescente en agua, pero muy fluorescente y bastante fotoestable cuando se incorpora a membranas. Los grupos de sulfonatos incorporados en este analógico del DiI mejoran la solubilidad en agua. Tiene un coeficiente de extinción extremadamente alto y tiempos de vida de estado excitado cortos (∽ 1 nanosegundo) en entornos lipídicos.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color infrarrojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 mg
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto DiR DiIC18(7)
SubCellular Localization Membrana plasmática, membranas celulares y lípidos, Lipids, Plasma Membrane