Learn More
Invitrogen™ Tinción Dil (perclorato de 1,1'-dioctadecil-3,3,3',3'-tetrametilindocarbocianina ('Dil'; DiIC18(3)))
Código de producto. 11520326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11520326 25mg cada uno
11580276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11520326 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D3911
Se difunde lateralmente para teñir toda la célula
DiI es una tinción de membrana lipofílica que se expande lateralmente para teñir toda la célula. Es ligeramente fluorescente hasta que se incorpora en las membranas. Este colorante rojo/aanaranjado fluorescente, que es espectralmente similar a la tetrametilrodamina, suele utilizarse como un trazador a largo plazo para células neuronales y de otros tipos. DiI también está disponible en forma de solución (V-22885), pasta (N-22880) o sólido (D-282).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 549 nm
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 25mg
Método de detección Fluorescente
Emisión 565 nm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto tinción, colorante, teñir…
Sub Cellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids
Peso molecular 933.88