Learn More
Invitrogen™ Dihidrorodamina 123
Código de producto. 11510346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510346 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11510346 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D632
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de especies reactivas de oxígeno sin carga y no fluorescente
La dihidrorodamina 123 puede expandirse pasivamente en las membranas, donde se oxida para producir rodamina catiónica 123, que se localiza en las mitocondrias y muestra fluorescencia verde.
Concentración: 5mM
Aplicaciones:
Apoptosis, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, detección radical libre, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno