Learn More
Invitrogen™ Dihidroetidio (hidroetidina)
Código de producto. 10174952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Solución de 1 ml y 5 mM estabilizada en DMSO
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10174952 Solución de 1 ml y 5 mM estabilizada en DMSO 1 ml
1 options
Código de producto. 10174952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D23107
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sensor de radicales libres
The superoxide indicator dihydroethdium, also called hydroethidine, exhibits blue-fluorescence in the cytosol until oxidized, where it intercalates within the cell's DNA, staining its nucleus a bright fluorescent red.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad Solución de 1 ml y 5 mM estabilizada en DMSO
Para utilizar con (aplicación) Superoxide Indicator
Nº de pruebas 1 mL
Método de detección Fluorescence
Excitation/Emission 518/606 nm
Tipo de producto ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 518 nm
Intervalo de longitud de onda de emisión 606 nm