Learn More
Invitrogen™ DiFMUP (6,8-Difluoro-4-Methylumbelliferyl Phosphate)
Descripción
El DiFMUP es un derivado fluorado de 4-metilumbeliferilo fosfato (MUP) que tiene un menor pKa que el de MUP, lo que convierte al DiFMUP en un sustrato excelente para el análisis continuo de fosfatasas ácidas a pH bajo. El producto de reacción de DiFMUP tiene una excitación/emisión máxima de aproximadamente 358/450 nm.
Ensayos de cinasa bioquímica, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), biología de la quinasa, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones, ensayos basados en ADME/Tox
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | Fluorescente |
| Formulario | Polvo |
| Cantidad | 5mg |
| Sustrato | Sustrato de fosfatasa |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Target Enzyme | Fosfatasas |
| Excitación/emisión | 358⁄455 |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas |
| Mostrar más |