Learn More
Invitrogen™ DiD' solid; DiIC18(5) solid (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine, 4-Chlorobenzenesulfonate Salt)
Código de producto. 11524726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11524726 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11524726 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D7757
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    352.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 34.35€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cuando se aplica a las células, el colorante se difumina lateralmente dentro de la membrana plasmática
La carbocianina lipofílica DiD con fluorescencia de rojo lejano es un analógico DiI de longitud de onda prolongada. Se suministra como una forma sólida para facilitar la aplicación directa de cristales a las membranas y es débilmente fluorescente en agua pero muy fluorescente y bastante fotoestable cuando se incorpora en las membranas. Tiene un coeficiente de extinción extremadamente alto y tiempos de vida de estado excitado cortos (∽ 1 nanosegundo) en entornos lipídicos.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 10 mg
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Sólido DiD, sólido DiIC18(5)
Sub Cellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids