Learn More
Invitrogen™ DiD' oil; DiIC18(5) oil (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine Perchlorate)
Código de producto. 11530286
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11530286 25 mg cada uno
1 options
Código de producto. 11530286 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D307
Edge
Analógico DiI de longitud de onda prolongada
El DiD de carbocianina lipofílica rojo fluorescente es débilmente fluorescente en agua y a temperatura ambiente, pero muy fluorescente y bastante fotoestable cuando se incorpora a membranas. Tiene un coeficiente de extinción extremadamente alto y tiempos de vida de estado excitado cortos (∽ 1 nanosegundo) en entornos lipídicos. Una vez aplicado a las células, el colorante se difunde lateralmente dentro de la membrana plasmática.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 644 nm
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 25 mg
Método de detección Fluorescente
Emisión 665 nm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de producto Aceite DiD, aceite DiIC18(5)
SubCellular Localization Membranas celulares y lípidos, Lipids
Peso molecular 959.92